Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Drosophila-Produkte, BuzzPlugs™ Fläschchen- und Flaschenverschlüsse
Das abscheidungsfreie, dichte Gewebe aus ungiftigem Celluloseacetat minimiert die Verdunstung und hält Lebensmittel länger frisch
Marke: Fisherbrand™ AS273
60.68 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nicht abscheidendes, dichtes Gewebe aus ungiftigem Celluloseacetat minimiert die Verdunstung und hält Lebensmittel länger frisch
- Hervorragende Barriere gegen Milbenbefall
- Kunststoffröhrchen mit exakter Passform und einem schmalen Durchmesser von 0.9 Zoll (25 mm) oder breitem Durchmesser von 1.1 Zoll (28.5 mm) oder Standardglasröhrchen (≈24 mm Durchmesser) oder Kunststoffflaschen
- Dehnt sich aus, behält aber nach wiederholtem Entfernen und Schließen eine enge Passform bei
- Flache Oberfläche für Markierstifte
Spezifikation
Minimiert die Verdunstung, hält Lebensmittel länger frisch | |
Hervorragende Barriere | |
Celluloseacetat |
2,5 cm breite Kunststoff-Shell-Fläschchen | |
1000 Karton | |
BuzzPlugs™ Flaschenverschluss |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24097, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24097Gültig bis zum: 2025-06-16