Learn More
Azlon™ Tropfpipetten aus LDPE
Constructed of polyethylene. Azlon™ LDPE Dropping Pipets includes integral squeezable bellows-type bulb.
Marke: Azlon™ PDH408
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Corrosion resistant and unbreakable in normal use
- One-piece bellows dispenser
- Plain stem of 7.5 mm diameter
Spezifikation
LDPE | |
Integral bellows-style bulb | |
5 mL | |
Pipet |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Tropfpipetten aus LDPE > Kapazität: 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur