Learn More
Kartell™ Tropfpipetten, PE
Aus einem Stück geblasen, mit großem Balgbehälter. Kartell™ Einweg-Tropfpipetten sind ein optimaler Ersatz für eine zweiteilige Anordnung aus Pipette und Gummisauger.
Marke:  Kartell™ 0031600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12615696
  • 38.65 CHF / 100 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Blasformteil in einem Stück mit einem Behälter für einen Faltenbalg mit hohem Fassungsvermögen.Kartell™ Einweg-Tropffpipetten sind der ideale Ersatz für zweiteilige Pipetten und Gummisauger.
  • Dauerhaft eingravierte Graduierungen zeigen die Menge der aufgenommen Flüssigkeit an
  • Runder, auslaufsicherer Balg mit starker Ansaugkapazität
  • CE-Kennzeichnung, IVD-Genehmigung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
Balgbehälter; Schaftdurchmesser:10 mm, Graduierungen:Gehäuse 1.0mL
Ja
195 mm
Polyethylen
5 ml
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Tropfpipetten, PE > Kapazität: 5 ml