Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter, konische Form, mit PTFE-Stopfen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit PTFE-Stopfen wird zum Transferieren von Flüssigkeiten verwendet. Der Trichter verfügt über einen Absperrhahn, mit dem der Durchfluss kontrolliert werden kann.
95.00 CHF - 243.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11886184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04473702 |
100 ml |
95.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11826214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04477004 |
1000 ml |
154.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11896144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04477304 |
2000 ml |
243.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Ventilgewindeschutz
- Borosilikatglas
Spezifikation
Borosilikatglas | |
PTFE |