Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter, konische Form, mit PTFE-Stopfen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit PTFE-Stopfen wird zum Transferieren von Flüssigkeiten verwendet. Der Trichter verfügt über einen Absperrhahn, mit dem der Durchfluss kontrolliert werden kann.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04477304
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11896144
  • 243.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Mit Ventilgewindeschutz
  • Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
Borosilikatglas
6.0-mm-Öffnung
PTFE