Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tropftrichter, konische Form, mit PTFE-Stopfen
Aus Borosilikatglas. Der Lenz Laborglasinstrumente™ konische Tropftrichter mit PTFE-Stopfen wird zum Transferieren von Flüssigkeiten verwendet. Der Trichter verfügt über einen Absperrhahn, mit dem der Durchfluss kontrolliert werden kann.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04473702
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Ventilgewindeschutz
- Borosilikatglas
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas | |
2.5-mm-Öffnung | |
PTFE |