Learn More
Drierite™, ohne Indikator, 10 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
97.28 CHF - 615.06 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-18-9 |
---|---|
Summenformel | CaO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 136.13 |
MDL-Nummer | MFCD00010912 |
InChI-Schlüssel | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 24497 |
ChEBI | CHEBI:31346 |
SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10472601
|
Thermo Scientific Acros
219065000 |
500 g | Glasflasche |
97.28 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10348020
|
Thermo Scientific Acros
219060020 |
2 kg | Kunststoffflasche |
126.63 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11964251
|
Thermo Scientific Acros
219060100 |
10 kg | Kunststoff-Fass |
615.06 CHF
10 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, IndikatorChemische Identifikatoren
7778-18-9 | |
136.13 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:31346 |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
24497 | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Drierite™ | |
granular | |
CaO4S | |
Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
136.13 | |
CHEBI:31346 |
1450.0°C | |
7778-18-9 | |
MFCD00010912 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Sulfat | |
24497 | |
136.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Drierite]TS, without indicator