Learn More
Drierite™, ohne Indikator, 10 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10472601
Zum Warenkorb hinzufügen
Drierite™, ohne Indikator, 10 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472601
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10472601
Marke: Thermo Scientific Acros 219065000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite™
Schmelzpunkt 1450.0°C
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
IUPAC-Name Calcium; Sulfat
Formelmasse 136.14
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number219060100,219060020,219065000
ChargennummerA0462620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number219060100,219060020,219065000
ChargennummerA0449337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog Number219060100,219060020,219065000
ChargennummerA0456643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog Number219060100,219060020,219065000
ChargennummerA0454405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number219060100,219060020,219065000
Produktidentifikator
  • Drierite]TS, without indicator
Name des Produkts
Drierite™, ohne Indikator, 10 bis 20 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >