Learn More
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelgrößenstandards
Bei den Thermo Scientific™ DRI-CAL-Partikelgrößenstandards handelt es sich um Größenstandards für Instrumente, die trockene Partikel benötigen.
Marke:  Thermo Scientific™ DC-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11868283
  • 432.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab: 01-12-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelgrößenstandards für die Kalibrierung von Partikelgrößen- und -zählinstrumenten, die trockene Partikel benötigen.
Eigenschaften:
  • Bequem zu handhabende 1 g-Fläschchen mit Tropfspitze, mit denen die Partikel direkt in die Probenkammer gegeben werden können. Sie eignen sich nicht für die Dispersion in flüssige Medien.
  • Enthält ein Zertifikat zur Kalibrierung und NIST™-Rückverfolgbarkeit mit einer Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie einer Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften.
  • Enthält ein Materialsicherheitsdatenblatt mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen
  • Für den technischen Service und Support nach Chargen nummeriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Zur Kalibrierung der Partikelgröße und für Zählinstrumente, die trockene Partikel zum Messen von Trockenmedien benötigen.
Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
Partikel in Standardgrößen
1.05 g/cm³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
100% Fest
Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Weiß
Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit
1 g
s = 0.9 µm, 9.2 % CV
10 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer265139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberDC-10
Chargennummer272087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberDC-10
Chargennummer265139_0326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberDC-10
Chargennummer261682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberDC-10
Chargennummer266995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberDC-10
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Partikelgrößenstandards > 9,8 μm ± 0,4 μm, σ = 0,9 μm, 9,2% CV