Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mix (2x)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
202.00 CHF - 788.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Versandbedingung | Dry Ice |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11896833
|
Thermo Scientific™
K1071 |
Colorless | 4 x 1.25 mL |
204.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11806843
|
Thermo Scientific™
K1072 |
Colorless | 20 x 1.25 mL |
788.00 CHF
1000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15797516
|
Thermo Scientific™
K1072 |
Colorless | 20 x 1.25 mL | N/A | ||||||
11813933
|
Thermo Scientific™
K1081 |
Green | 200 Reaktionen |
202.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11816843
|
Thermo Scientific™
K1082 |
Green | 1000 Reaktionen |
782.00 CHF
1000 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für alle Standard-PCR-Standardanwendungen optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2 und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Besondere Eigenschaften
- Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
- Hohe Erträge an PCR-Produkten
- Höhere Empfindlichkeit im Vergleich zur herkömmlichen Taq DNA-Polymerase
- Amplifikation von langen Zielmolekülen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
- Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
Standard-PCR | |
Nein | |
SuperMix oder Master Mix |
DreamTaq DNA-Polymerase | |
Dry Ice | |
1 X | |
3'-A |