Learn More
Equip Labo™ Drawer Cabinet
This rich, robust, frosted white melamine panel cabinet with a width of 54 or 84cm is ideal for use in laboratory, scientific, and research environments.
610.00 CHF
Spezifikation
Schranktyp | Drawer Cabinet |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 45 cm |
Höhe (metrisch) | 72 cm |
Anzahl Schubfächer | 3 |
Gewährleistung | 12 Months |
Beschreibung
- Furniture on wheels
- Placed under bench-top
- Furniture with doors or drawers
- Width 54 or 84cm
- Frosted white melamine panel cabinet
- Internal height of the drawers 8.5cm
- 3-drawer cabinet
Spezifikation
Drawer Cabinet | |
72 cm | |
12 Months | |
Weiß |
45 cm | |
3 | |
Drawer Cabinet |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Equip Labo™ Drawer Cabinet