Learn More
Equip Labo™ Drawer Cabinet
This rich, robust, frosted white melamine panel cabinet with a width of 54 or 84cm is ideal for use in laboratory, scientific, and research environments.
Marke: Equip Labo™ 8605
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Furniture on wheels
- Placed under bench-top
- Furniture with doors or drawers
- Width 54 or 84cm
- Frosted white melamine panel cabinet
- Internal height of the drawers 8.5cm
- 3-drawer cabinet
Spezifikation
Drawer Cabinet | |
Drawer Cabinet | |
45 x 53 x 72 cm | |
3 | |
54 cm |
Weiß | |
45 cm | |
72 cm | |
12 Months |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Equip Labo™ Drawer Cabinet > Dimensions (D x W x H): 45 x 53 x 72cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur