Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Ammoniak
Detektorröhrchen
Marke: Dräger™ 6733231
Beschreibung
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Konzentrationen können direkt von der Farbänderung auf der gedruckten Skala des Röhrchens abgelesen werden. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis:
Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Detektorröhrchen | |
Weniger als 20 mg/l | |
5 | |
1 min | |
10 bis 50 °C |
Ammoniak | |
2 bis30 | |
10 | |
50 bis 122 °F | |
Ammoniak 2/a |