Learn More
Gibco™ DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Bestrahlte Gibco DR4 Mausembryonale Fibroblasten (MEFs) sind wirkstoffresistente Feeder-Zellen, die für die Kulturunterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) Kulturen geeignet sind.
Marke:  Gibco™ A34966
Artikelnummer. 15990453
  • 132.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt von MTI-GlobalStem und gleichwertig mit MTI-GlobalStem Kat. Nr. GSC-6204G. Diese MEF-Zellen werden aus DR4 x CF1-Hybrid-Mäusen isoliert, durch Bestrahlung mitotisch arretiert und getestet, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Weitere Varianten von wirkstoffresistenten MEFs finden Sie unter CF6-Neo Mausembryonale Fibroblasten, bestrahlt oder CF6-Neo Mausembryonale Fibroblasten, MitC-behandelt. Sie können auch aus unserem Sortiment an nicht-wirkstoffresistenten MEFs wählen, die für Ihre Anwendung geeignet sind.
• Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
• Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
• Führen Sie eine Wirkstoffauswahl mit MEFs durch, die gegen Neomycin/Geneticin, Puromycin, Hygromycin und 6-Thioguanin resistent sind
Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen MEFs
Mit bestrahlten DR4 MEFs sparen Sie die Zeit und Mühe, sich um eine Tieranlage zu kümmern, langwierige, zeitraubende Sektionen durchzuführen und Zellen Tag für Tag, Woche für Woche zu expandieren und zu testen. Konzentrieren Sie sich mit diesen bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen Zuführungen auf Ihre Forschung.
Kultivieren Sie mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
Jede Charge von DR4 MEFs wird auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und verschiedene Maus-Pathogene getestet, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Jede Charge wird außerdem auf ihre Funktionsfähigkeit nach dem Auftauen getestet (in der Regel mehr als 95 %) und auf ihre Fähigkeit, Maus- und humane ESCs zu unterstützen, um eine stabile und konsistente Leistung zu gewährleisten. Diese MEFs wurden erfolgreich mit ESC/iPSC-Linien anderer Spezies verwendet, sollten jedoch bei Verwendung für eine solche Anwendung auf Kompatibilität getestet werden.
Führen Sie Wirkstoffauswahlen mit wirkstoffresistenten Zellen durch
DR4 MEFs exprimieren Transgene, die sie gegen vier verschiedene Wirkstoffe resistent machen: Geneticin (G418), Puromycin, Hygromycin und 6-Thioguanin. Jede Charge wird auf Toleranz gegenüber verschiedenen Konzentrationen dieser Wirkstoffe getestet und der Schwellenwert für das Überleben im Analysenzertifikat angegeben, um beim Aufbau von Experimenten zu helfen. Verwenden Sie diese Feeder-Zellen zur Unterstützung undifferenzierter ESC- oder iPSC-Kulturen bei der Wirkstoffauswahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten
Lagerung in Flüssigstickstoff.
Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo
Maus
2 x 106
Auf Trockeneis geliefert.
embryonisch
Kryokonserviert
Gepoolte Proben
2 x 106 cells
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2611603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA34966
Chargennummer2819726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA34966
Chargennummer2935029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA34966
Chargennummer2978343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberA34966
Chargennummer2355157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2021 Catalog NumberA34966
Name des Produkts
Gibco™ DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated > embryonisch