Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Mitomycin C (MitC)-behandelte Gibco C57BL/6-Mausembryonale Fibroblasten (MEFs) sind Feeder-Zellen, die die Kultivierung gesunder undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) und induzierter pluripotenter Stammzellen (iPS) unterstützen, insbesondere Maus-ESCs/iPSCs.
Marke: Gibco™ A34962
Beschreibung
Hergestellt von MTI-GlobalStem und gleichwertig mit MTI-GlobalStem Kat. Nr. GSC-6002M. Diese MEF-Zellen werden aus ingezüchteten C57BL/6-Mäusen isoliert, durch MitC-Behandlung mitotisch arretiert und getestet, um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen und das Risiko einer Kontamination zu minimieren. Unsere am häufigsten verwendeten Feeder-Zellen für die Kultivierung pluripotenter Stammzellen finden Sie unter CF1 Mausembryonale Fibroblasten, bestrahlt oder CF1 Mausembryonale Fibroblasten, MitC-behandelt. Sie können auch aus unserem Sortiment an wirkstoffresistenten MEFs wählen, die für Ihre Anwendung geeignet sind.
• Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
• Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
• Bieten Sie optimale Unterstützung für Maus-ESCs und -iPSCs
Sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen MEFs
Durch MitC-behandelte C57BL/6 MEFs sparen Sie die Zeit und Mühe, sich um eine Tieranlage zu kümmern, langwierige, zeitraubende Sektionen durchzuführen und Zellen Tag für Tag, Woche für Woche zu expandieren und zu testen. Konzentrieren Sie sich mit diesen bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen Zuführungen auf Ihre Forschung.
Kultivieren Sie mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
Jede Charge von MitC-behandelten C57BL/6 MEFs wird auf Bakterien, Pilze, Mykoplasmen und Maus-Pathogene getestet, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren. Jede Charge wird außerdem auf ihre Funktionsfähigkeit nach dem Auftauen getestet (in der Regel mehr als 95 %) und auf ihre Fähigkeit, Maus- und humane ESCs zu unterstützen, um eine stabile und konsistente Leistung zu gewährleisten. Kultivieren Sie Ihre ESCs und iPSCs mit der Gewissheit, dass Sie sich auf diese hochwertigen Feeder-Zellen verlassen können.
Bieten Sie optimale Unterstützung für Maus-ESCs und -iPSCs
Wenngleich C57BL/6-MEFs auch humane ESCs und iPSCs unterstützen können, eignen sich diese Feeder-Zellen besonders gut für die Kultivierung von Maus-ESCs und -iPSCs und erzielen bessere Ergebnisse im Vergleich zu CF1 und ICR-Stamm MEFs.
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten Lagerung in Flüssigstickstoff. |
|
Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo | |
Maus | |
4 x 106 | |
Auf Trockeneis geliefert. |
embryonisch | |
Kryokonserviert | |
Gepoolte Proben | |
4 x 106 cells |