Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Ölnebelfilter
Gasdetektionsröhren für Ölnebel.
248.00 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI)
Menge 10
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 30 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10245492
Unterlagen ansehen
Dräger™
6733031
Ölnebel 1/a 1 bis 10 mg/m3
290.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10495192
Unterlagen ansehen
Dräger™
6728371
Öl 10/a-P 0.1 - 1 mg/m3
248.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gasnachweisröhrchen für Ölnebel.
6733031:
  • Nur zum Nachweis von Mineral- und Synthetikölnebeln (Aerosolen)
  • Standard-Messbereich: 1 bis 10 mg/m3
  • Anzahl Hübe n: 100
  • Dauer der Messung: ca. 25 min.
  • Farbveränderung: Von weiß nach braun
6728371:
  • Nachweis der Gesamtkonzentration an Mineral- und Synthetikölnebeln (Aerosolen) sowie Öldämpfen
  • Standard-Messbereich: 25 bis 100 μg
  • Farbveränderung: Von weiß nach beige oder gelb
Bestellinformation
Hinweis: Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch beim Fisher Scientific Kundendienst.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI)
10
50 bis 86 °F
10°bis 30 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Ölnebelfilter