Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Ölnebelfilter
Gasdetektionsröhren für Ölnebel.
Marke:  Dräger™ 6728371
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10495192
  • 248.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gasnachweisröhrchen für Ölnebel.
6733031:
  • Nur zum Nachweis von Mineral- und Synthetikölnebeln (Aerosolen)
  • Standard-Messbereich: 1 bis 10 mg/m3
  • Anzahl Hübe n: 100
  • Dauer der Messung: ca. 25 min.
  • Farbveränderung: Von weiß nach braun
6728371:
  • Nachweis der Gesamtkonzentration an Mineral- und Synthetikölnebeln (Aerosolen) sowie Öldämpfen
  • Standard-Messbereich: 0.1 bis 1 mg/m3
  • Farbveränderung: Von weiß nach beige oder gelb
Bestellinformation
Hinweis: Eine Erweiterung der aufgeführten Messbereichs ist bei einigen Detektorröhrchen möglich. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch beim Fisher Scientific Kundendienst.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI)
0.1 - 1 mg/m3
50 bis 86 °F
Öl 10/a-P
10
10°bis 30 °C