Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen - Salzsäure
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
218.00 CHF - 314.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10296771
Unterlagen ansehen
Dräger™
CH29501
Salzsäure 1/a 1 bis 10 ppm
218.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10788914
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Dräger™
6728181
Salzsäure 50/a 50 bis 5000 ppm
242.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10252581
Unterlagen ansehen
Dräger™
8101681
Salzsäure, Salpetersäure 1/a 1 bis 10 ppm
314.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
  2. Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen - Salzsäure