Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen - Salzsäure
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
Marke: Dräger™ 8101681
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glasfläschchen
- Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
- Zertifiziert vom Safety Equipment Institute (SEI).
Spezifikation
Salzsäure, Salpetersäure 1/a | |
1 bis 10 ppm | |
10 | |
41 bis 104 °F |
15 mg/l | |
10/20 | |
1,5 bis 3 min | |
5 bis 40 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Supplemental information
- Hydrochloric Acid / Nitric Acid 1/a
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, nitric acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen - Salzsäure > Salzsäure/Salpetersäure 1/; Messbereich:1-10 ppm HCL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction