Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Kohlenmonoxid
Detektorröhrchen
166.00 CHF - 258.00 CHF
Spezifikation
Gemessene Komponenten Kohlenmonoxid
Menge 10
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Röhrchentyp Messbereich Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Röhrchentyp Messbereich Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
12806673
Unterlagen ansehen
Dräger™
CH29901
Kohlenmonoxid Kohlenmonoxid 0,3 %/b. 0,3 bis 7% 50 mg/l
181.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10262531
Unterlagen ansehen
Dräger™
6733051
Kohlenmonoxid Kohlenmonoxid 2/a 2 bis50 2 bis 20 mg/l
199.82 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10717284
Unterlagen ansehen
Dräger™
6728511
Kohlenmonoxid Kohlenmonoxid 5/a-P 1:2.5 bis 150 0 bis 50 mg/l
258.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10476871
Unterlagen ansehen
Dräger™
CH25601
Kohlenmonoxid Kohlenmonoxid 5/c2 5 bis 700 50 mg/l
166.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10429911
Unterlagen ansehen
Dräger™
CH20601
Kohlenmonoxid Kohlenmonoxid 10/b2 10 bis 3000 50 mg/l
181.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Die Konzentration lässt sich direkt anhand der Farbveränderung mithilfe der auf dem Röhrchen aufgedruckten Skala ermitteln. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis:
Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
Kohlenmonoxid
10
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Kohlenmonoxid