Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Kohlenmonoxid
Detektorröhrchen
Marke:  Dräger™ CH29901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12806673
  • 181.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Detektorröhrchen
Glasdetektorröhrchen sind mit einem inerten Reagenzträgermaterial gefüllt (Kieselgel, Aluminiumoxid oder Aluminiumsilikat) und mit einem Indikatorreagenz imprägniert. Das Reagenz zeigt eine kolorimetrische Indikation bei Vorhandensein eines bestimmten Gases, Dampfes oder Aerosols. Die Konzentration lässt sich direkt anhand der Farbveränderung mithilfe der auf dem Röhrchen aufgedruckten Skala ermitteln. Röhrchen sind hermetisch verschlossen. Die meisten besitzen eine Haltbarkeit von zwei Jahren (Lagerung bei Raumtemperatur). Lieferbar in Zehnerpackungen.
Hinweis:
Einige Tests erfordern zusätzlich zum Detektorröhrchen ein Vorröhrchen oder ein Vergleichsröhrchen. Diese Röhrchen liegen der 10er-Box bei, wodurch sich die Anzahl der Detektorröhrchen verringert. Die tatsächliche Anzahl der Detektorröhrchen wird in den Bestelltabellen angegeben.
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
Kohlenmonoxid
0,3 bis 7%
10
32 bis 122 °F
Kohlenmonoxid 0,3 %/b.
50 mg/l
1
30 s
0 bis 50 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen: Kohlenmonoxid > Kohlenmonoxid 0,3 %/b; Messbereich:0,3 bis 7 Vol.-%