Learn More
Draeger™ Strömungsprüfer
Für den Einsatz in der HLK- und Bergbauindustrie.
Marke: Draeger™ CH00216
178.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Reagenz in den Rauchröhrchen produziert eine sichtbare Aerosolfahne, wenn es mit atmosphärischer Feuchtigkeit in Kontakt kommt
- Drücken des Bulbus drückt Luft durch das Röhrchen und treibt den Rauch in die Umgebungsluft
Spezifikation
Schlauchset für den Luftstrom | |
HLK und Bergbauindustrie |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter sachgerecht entsorgen und dem Recycling zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid >95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Draeger™ Strömungsprüfer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur