Learn More
Dräger™ CMS Chips: Nitrous Gases
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
522.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Typ | Stickstoffgase CMS Chip |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10158041
|
Dräger™
6406060 |
Stickstoffgase CMS Chip | 0.5 bis 15 | 40 bis 350 s | 1 bis 40 mg/l |
522.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
Stickstoffgase CMS Chip | |
32 bis 104 °F | |
0 bis 40 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chips: Nitrous Gases