Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Phosphin
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas.
233.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Typ | Phosphin CMS Chip |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 30 mg/l |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12344639
|
Dräger™
6406410 |
Phosphin CMS Chip | 1 bis 25 | 50 bis 600 s |
233.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12354639
|
Dräger™
6406420 |
Phosphin CMS Chip | 20 bis 500 | 25 bis 220 s |
233.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12364639
|
Dräger™
6406500 |
Phosphin CMS Chip | 200 bis 5000 | 20 bis 200 s |
233.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 30 mg/l | |
0 bis 40 °C |
Phosphin CMS Chip | |
32 bis 104 °F |