Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Phosphin
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas.
Marke:  Dräger™ 6406500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12364639
  • 233.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 30 mg/l
20 bis 200 s
0 bis 40 °C
Phosphin CMS Chip
200 bis 5000
32 bis 104 °F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS-Chips: Phosphin > Phosphin 200 bis 5000 ppm