Learn More
Doxycyclin-Hydrochlorid (gelbes Pulver), Fisher BioReagents™
Breitbandantibiotikum
78.10 CHF - 166.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10592-13-9 |
---|---|
Summenformel | C22H25ClN2O8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 480.90 |
MDL-Nummer | MFCD03427564 |
InChI-Schlüssel | VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N |
PubChem CID | 54706018 |
IUPAC-Name | [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-Pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-Dimethylazanium; Chlorid |
SMILES | [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10224633
|
Fisher BioReagents
BP2653-1 |
1 g | Bernsteinfarbiges Glas |
78.10 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10619743
|
Fisher BioReagents
BP2653-5 |
5 g | Bernsteinfarbiges Glas |
166.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Breitbandantibiotikum
Breitspektrum-Antibiotikum. Breitspektrum-Inhibitor von Matrixmetalloproteinasen in vivo.Chemische Identifikatoren
10592-13-9 | |
480.90 | |
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N | |
[(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-Pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-Dimethylazanium; Chlorid |
C22H25ClN2O8 | |
MFCD03427564 | |
54706018 | |
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12 |
Spezifikation
Doxycycline Hydrochloride | |
Pulver/Feststoff | |
10592-13-9 | |
Inclusive between 800μg/mg | |
Inclusive between 1.4% | |
95% | |
MFCD03427564 | |
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12 | |
480.90 | |
480.9 |
Doxycycline Hydrochloride | |
Inclusive between 300 at 349nm | |
210°C | |
Inclusive between 105° | |
Gelb | |
C22H25ClN2O8 | |
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N | |
[(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-Pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-Dimethylazanium; Chlorid | |
54706018 |
Sicherheit und Handhabung
VORSICHT!
Notfall-Überblick
Gesundheitsschädlich bei Einatmen, Hautkontakt und bei Verschlucken. Schutzausrüstung tragen. Ausschließlich unter einer Abzugshaube für chemische Dämpfe verwenden. Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Eine sofortige ärztliche Behandlung ist erforderlich. Sofort mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang spülen. Eine sofortige ärztliche Behandlung ist erforderlich. An die frische Luft gehen. Keine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen, wenn die betroffene Person die Substanz verschluckt oder eingeatmet hat; künstlich herbeiführen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. . .
NFPA
Gesundheit:2
Entflammbarkeit:0
Instabilität:0
Recommended Storage : 0° Bis 5 °C, lichtempfindlich, Trockenmittel.
- Doxycycline Hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.