Learn More
Doxycyclin-Hydrochlorid (gelbes Pulver), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10224633
Zum Warenkorb hinzufügen
Doxycyclin-Hydrochlorid (gelbes Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10224633
1 g, Bernsteinfarbiges Glas
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Artikelnummer. 10224633
Marke: Fisher BioReagents BP26531
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Breitbandantibiotikum
Breitspektrum-Antibiotikum. Breitspektrum-Inhibitor von Matrixmetalloproteinasen in vivo.
Chemische Identifikatoren
CAS 10592-13-9
Summenformel C22H25ClN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 480.90
MDL-Nummer MFCD03427564
InChI-Schlüssel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
PubChem CID 54706018
IUPAC-Name [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-Pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-Dimethylazanium; Chlorid
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxycycline Hydrochloride
Typ Doxycycline Hydrochloride
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Extinktion Inclusive between 300 at 349nm
Schmelzpunkt 210°C
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit Inclusive between 800μg/mg
Spezifische Drehung Inclusive between 105°
Wasser Inclusive between 1.4%
Farbe Gelb
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Formelmasse 480.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Doxycyclin-Hydrochlorid (gelbes Pulver), Fisher BioReagents™ >