Learn More
Doxorubicin-Hydrochlorid, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 11413074
Doxorubicin-Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11413074
5 mg, Bernsteinfarbiges Glas
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Artikelnummer. 11413074
Marke: Fisher BioReagents BP25165
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Doxorubicin-Hydrochlorid
Doxorubicin HCL ist ein Chemotherapeutikum. Antitumorales, immunsuppressives Antibiotikum. Blockiert die RNA-Polymerase und die reverse Transkriptase. Hemmt auch die Nukleinsäure-Synthese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25316-40-9
Summenformel C27H30ClNO11
Molekulargewicht (g/mol) 579.98
MDL-Nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI-Schlüssel MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 129626538
IUPAC-Name hydrogen (8S,10S)-10-[(4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracene-5,12-dione chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxorubicin Hydrochloride
Hinweise zur Zersetzung 216°C
Schmelzpunkt 216°C
Farbe Orange
Prozentgehaltsbereich (by HPLC): ≥95%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 5 mg
Merck Index 15, 3487
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 580
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxorubicin hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Doxorubicin-Hydrochlorid, Fisher BioReagents >