Learn More
Doxorubicin hydrochloride, Thermo Scientific™
Doxorubicin hydrochloride, CAS # 25316-40-9, is the hydrochloride salt of doxorubicin, isolated from the bacterium Streptomyces peucetius, and is considered to be an anthracycline antibiotic with antineoplastic activity.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J64000.MF
461.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 50mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15486139
  • 527.00 CHF / 50 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Doxorubicin hydrochloride, isolated from the bacterium Streptomyces peucetius, is an anthracycline antibiotic with antineoplastic activity and is related to daunorubicin
  • It can intercalate between base pairs in the DNA helix preventing DNA replication
  • It also inhibits the nucleic acid synthesis and can induce apoptosis
  • It can inhibit DNA topoisomerase II, resulting in an increased and stabilized cleavable enzyme-DNA linked complex during DNA replication, and prevents nucleotide strand ligation after double-strand breakage
  • Doxorubicin hydrochloride forms oxygen free radicals that result in cytotoxicity and lead to the lipid peroxidation of cell membrane lipids
Application
  • This compound displays a fluorescent property allowing the measurement of drug efflux pump activity and examining the role of subcellular organelles (Golgi complex and lysosome) in the sequestration of drugs
  • It has been used in cell viability assays
  • It is used as a drug in polymeric PLGA-based microparticulate drug delivery and to develop in vitro doxorubicin-resistant HepG2 cells (HepG2-DR) and K562 cells (K562-DR)
  • It is a substrate of the MRP1 transporter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ08L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ64000.MF,J64000.MA
ChargennummerQ29L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ64000.MF,J64000.MA
ChargennummerR09L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ64000.MF,J64000.MA
ChargennummerP18L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberJ64000.MF,J64000.MA
ChargennummerN18L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberJ64000.MF,J64000.MA
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Doxorubicin hydrochloride, Thermo Scientific™ > 50mg