Learn More
Dowex™ 50WX8-400 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 11119-67-8
98.38 CHF - 1508.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10143821
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
335351000
100 g Kunststoffflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10431022
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
335355000
500 g Kunststoffflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10454415
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
335350025
2.5 kg Kunststoffflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
11119-67-8
MFCD00132726
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Dowex™ 50WX8
11119-67-8
wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
H form: 50 to 58%
Solubility in water: insoluble.
Perlen
15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
MFCD00132726
Weiß bis braun
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dowex 50WX8
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Dowex™ 50WX8-400 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals