Learn More
Dowex™ 50WX8-400 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10143821
Dowex™ 50WX8-400 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10143821
Marke: Thermo Scientific Acros 335351000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 11119-67-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße 15% max. (on 100 mesh, cumulative), 15% max. (through 325 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Wasserrückhaltevermögen H form: 50 to 58%
Farbe Weiß bis braun
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0448696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number335355000,335351000,335350025
ChargennummerA0448697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2022 Catalog Number335355000,335351000,335350025
ChargennummerA0409788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number335355000,335351000,335350025
ChargennummerA0396034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number335355000,335351000,335350025
ChargennummerA0414756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number335355000,335351000,335350025
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dowex 50WX8
Name des Produkts
Dowex™ 50WX8-400 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals >