Learn More
Brady™ Haltestange 43 cm lang, für SPC Lagerschrank
Für Rollen bis 38cm.
Marke: Brady™ 813903
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For use with SPC Sorbent Center
- Choose a Dowel of 43 or 106 cm
- For rolls up to 38 or 102 cm for SPC Sorbent center
Spezifikation
SPC Kits | |
Je 1 | |
998 g |
Rolls up to 102 cm | |
106 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Haltestange 43 cm lang, für SPC Lagerschrank > Length (Metric): 106 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur