Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosieren Sie mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit mit einer automatischen Spritze im Pistolengriff-Design. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze Classic mit Pistolengriff-Design ist bequem in jeder Hand und erfordert wenig Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dispensiersitzungen.
146.00 CHF - 316.00 CHF
Specifications
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) |
Enthält | Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. |
Produkttyp | Automatische Spritze, Pistolengriff |
Modell | Dosys™ Classic 173 |
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||||
10466902
|
Socorex™
173.0510 |
1 bis 10 ml |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10748064
|
Socorex™
173.0505 |
0.5 bis 5 ml |
153.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10274462
|
Socorex™
173.0520 |
5 bis 20 ml |
316.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10213782
|
Socorex™
173.05003 |
0,025 bis 0,3 ml |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Pistolengriff-Design.
- Selbstnachfüllende automatische Spritze.
- Integriertes Luer-Lock-Ventilsystem.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Specifications
Autoklavierbar | |
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. | |
Dosys™ Classic 173 | |
Luer-Lock |
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
Automatische Spritze, Pistolengriff | |
Je 1 | |
Ja |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Socorex™ Automatische Spritze