Learn More
Socorex™ Automatische Spritze
Dosieren Sie mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit mit einer automatischen Spritze im Pistolengriff-Design. Die Socorex™ Dosys™ automatische Spritze Classic mit Pistolengriff-Design ist bequem in jeder Hand und erfordert wenig Aufwand für effizientes Arbeiten auch bei langen Dispensiersitzungen.
Marke: Socorex™ 173.05003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pistolengriff-Design.
- Selbstnachfüllende automatische Spritze.
- Integriertes Luer-Lock-Ventilsystem.
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- Aufwand begrenzt.
- Hohe Reproduzierbarkeit durch Sicherungsmutter an einer Mikrometerschraube.
- Hochpräzisionskolben aus Edelstahl.
- Geschliffener Glaszylinder.
- Kolben ohne Widerstand und dicht.
- Glaszylinder mit PVC-Hülse geschützt (nicht autoklavierbar).
- Einfache Demontage für effiziente Reinigung und Teileaustausch bei Bedarf.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Spritze, 1 m Silikon-Zufuhrschlauch, Senkgewicht, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Entlüftungskanülen, Ersatzteile für Ventil, Bedienungsanleitung. | |
0,025 mL | |
Je 1 | |
0,025 bis 0,3 ml | |
Ja |
Borosilikatglas (Zylinder), Edelstahl (Kolben) | |
Automatische Spritze, Pistolengriff | |
Dosys™ Classic 173 | |
<1.8 % -<0.5 % | |
Luer-Lock |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Automatische Spritze >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur