Learn More
Gibco™ Dog (Beagle) Cryopreserved Hepatocytes, plateable Male
Hund (Beagle) Kryokonservierte Hepatozyten, plattierbar männlich
Marke:  Gibco™ DGCP10
Artikelnummer. 10849870
  • 1198.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchen mit kryokonservierten Hepatozyten sollten in einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C gelagert werden.
Kryokonserviert
Hund
4 – 8 x 10^6
Hepatozyt
Hepatozytenzelle
Männlich
Einzelner Spender
Gibco™
1 Röhrchen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerDB348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2021 Catalog NumberDGCP10
ChargennummerDB347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2021 Catalog NumberDGCP10
ChargennummerDB345 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2019 Catalog NumberDGCP10
ChargennummerDB343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2019 Catalog NumberDGCP10
ChargennummerDB281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberDGCP10
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Dog (Beagle) Cryopreserved Hepatocytes, plateable Male > 1,5 ml