Learn More
Thermo Scientific™ DMEM für SILAC
Analysieren der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Zusätzen zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
93.50 CHF - 327.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Medien
Marker oder Farbstoff Massenisotope von Aminosäuren
Versandbedingung Raumtemperatur
Endprodukttyp Flüssigmedium
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15786803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A33822
6 x 500 ml
327.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15645729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88364
500 mL
93.50 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC is optimized for use with stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC) to analyze protein expression by mass spectrometry (MS).
Thermo Scientific DMEM Media for SILAC ist optimiert für die Verwendung mit stabiler Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer unterschiedlicher Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von schweren 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differentielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale von DMEM-Medien für SILAC:
  • Flexibel — Flüssigmedien, die L-Lysin und L-Arginin Mangel aufweisen, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch mehrfache isotopische Aminosäure-Markierung
  • Hohe Qualität— Die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
Massenisotope von Aminosäuren
Flüssigmedium
Medien
Raumtemperatur
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DMEM für SILAC