Learn More
Thermo Scientific™ DMEM für SILAC
Analysieren der Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Zusätzen zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
Marke:  Thermo Scientific™ A33822
223.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15786803
  • 335.00 CHF / 6 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Alertas:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC is optimized for use with stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC) to analyze protein expression by mass spectrometry (MS).
Thermo Scientific DMEM Media for SILAC ist optimiert für die Verwendung mit stabiler Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer unterschiedlicher Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die In-vivo-metabolische Integration von schweren 13C- oder 15N-markierten Aminosäuren in Proteine, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differentielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale von DMEM-Medien für SILAC:
  • Flexibel — Flüssigmedien, die L-Lysin und L-Arginin Mangel aufweisen, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch mehrfache isotopische Aminosäure-Markierung
  • Hohe Qualität— Die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Massenspektrometer
Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Raumtemperatur
Flüssigmedium
Flüssig
Medien
Massenisotope von Aminosäuren
Zelllysat
6 x 500 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2022 Catalog NumberA33822
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ DMEM für SILAC > Ausgangsmaterial: Zelllysat; Menge: 6 x 500 ml
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.