Learn More
DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen | DLL1 |
---|---|
Konzentration | 700 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, ELISA |
Konjugat | Unconjugated |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30233634
|
Proteintech
28544-1-AP-20UL |
20 μL |
124.03 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30235132
|
Proteintech
28544-1-AP-150UL |
150 μL |
335.55 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The DLL1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DLL1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DLL1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
DLL1 | |
Western Blot, ELISA | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
DELTA1; DL1; Delta | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
700 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
28514 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |