Learn More
DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 28544-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The DLL1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DLL1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DLL1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
DLL1 | |
700 μg/mL | |
DELTA1; DL1; Delta | |
Recombinant Protein | |
150 μL | |
28514 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Polyclonal Antibody | |
IgG |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Antigen affinity purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
70 kDa | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech > Unconjugated; 150 μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur