Learn More
Dl-Tartarsäure, TraceSELECT™ ,≥ 99,9995 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15631200
Dl-Tartarsäure, TraceSELECT™ ,≥ 99,9995 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15631200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g, Poly-Flasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15631200
Marke: Honeywell-Fluka 1281925G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dl-Tartaric Acid
CAS 133-37-9
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Summenformel C4H6O6
Strukturformel HOOC(CHOH)2COOH
MDL-Nummer MFCD00071626
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1725148
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
Formelmasse 150.09g/mol
Reinheit (%) ≥99.9995% (metals basis)
Güte TraceSELECT™
Menge 25 g
Flammpunkt 210°C (410°F)
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
Dl-Tartarsäure, TraceSELECT™ ,≥ 99,9995 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™ >