Learn More
DL-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413454
1000g
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1000g
DL-Tartaric acid is used as a synergist for antioxidants, emulsifier, sequestrant and flavoring agent. It is also added with citric acid to prepare effervescent salts, thereby enhancing the taste of oral medications. It is also utilized in pigments, processing aids, ink, toner and colorant products. It acts as a chelating agent in metal and farming industries. Further, it is used as lubricant and grease. It is mixed with sodium bicarbonate and used as a leavening agent in food preparation. In the pharmaceutical industry, it is utilized in the preparation of tartar emetic, which is used in cough syrup as an expectorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Weinsäure wird als Synergist für Antioxidantien, Emulgatoren, Komplexbildner und Aromastoffe verwendet. Sie wird zur Herstellung von Brausesalzen mit Zitronensäure verwendet, wodurch der Geschmack von oralen Medikamenten verbessert wird. Sie kommt auch in Pigmenten, Verarbeitungshilfsmitteln, Tinte, Tonern und Farbstoffen zum Einsatz. Sie fungiert als Chelatbildner in der Metall- und Agrarindustrie. Darüber hinaus wird sie als Schmiermittel und Schmierfett verwendet. Sie wird mit Natriumbikarbonat gemischt und als Treibmittel in der Lebensmittelzubereitung verwendet. In der pharmazeutischen Industrie kommt sie bei der Herstellung von Kaliumantimonyltartrat zum Einsatz, das in Hustensirup als Schleimlöser verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Mineralsäuren und Alkalien.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-37-9
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00071626
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tartaric acid
Schmelzpunkt 210 bis 212 °C (17 mmHg)
Beilstein 1725148
Merck Index 14,9069
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,mineral acids and alkalies.
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99%
Menge 1000g
Name des Produkts
DL-Weinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >