Learn More
DL-Weinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10487330
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-Weinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10487330
500g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10487330
Marke: Thermo Scientific Acros 137875000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-37-9
Summenformel C4H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
MDL-Nummer MFCD00071626
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tartaric acid
Schmelzpunkt 200,0°bis 206,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Strukturformel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, unlöslich in Chloroform
Formelmasse 150.09
Reinheit (%) 99.5%
Menge 500g
Flammpunkt 210 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 0,5%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number137875000,137871000,137870025
ChargennummerA0434292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number137875000,137871000,137870025
ChargennummerA0402211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number137875000,137871000,137870025
ChargennummerA0446675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2022 Catalog Number137875000,137871000,137870025
ChargennummerA0439474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2022 Catalog Number137875000,137871000,137870025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
DL-Weinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >