Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidin Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 % Artikelnummer.: 11413227
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidin Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. 11413227
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11413227
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16165.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat ist das gemischte Isomer von D- und L-Histidin. Es kann zur Bewertung der Effizienz von chiralen Aminosäure-Liganden-Austauschmedien und -systemen sowie in laufenden Puffern für die Kapillarelektrophorese verwendet werden. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-71-1
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151028
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-histidine; hypochlorous acid
PubChem CID 44828786
IUPAC-Name 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure;Hydron;Chlorid, Hydrat
SMILES [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 209.63 (191.62 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2022 Catalog NumberA16165.06,A16165.22,A16165.14
Chargennummer10238791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16165.06,A16165.22,A16165.14
Chargennummer10232416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16165.06,A16165.22,A16165.14
Chargennummer10150282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16165.06,A16165.22,A16165.14
Chargennummer10227645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16165.06,A16165.22,A16165.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidin Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 % >