Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Glutamine |
Schmelzpunkt | 177°C |
Merck Index | 14,4471 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 146.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N14J023 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | H62915.03,H62915.06 |
U09J022 | Analysenzertifikat | 21/08/2023 | H62915.03,H62915.06 |
Y13G097 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H62915.03,H62915.06 |
Q27G020 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H62915.03,H62915.06 |
81300864 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | H62915.03,H62915.06 |