Learn More
DL-Glutamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15489358
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-Glutamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489358
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62915.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6899-04-3 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6899-04-3
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.146
MDL-Nummer MFCD00065103
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamine, glutamin, 2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, dl glutamine, glutamine dl-form, glutamine, dl, l-2-aminoglutaramic acid, 2,5-bis azanyl-5-oxidanylidene-pentanoic acid, gamma-glutamine, .gamma.-glutamine
PubChem CID 738
ChEBI CHEBI:28300
IUPAC-Name 2,5-diamino-5-Oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Glutamine
Schmelzpunkt 177°C
Merck Index 14,4471
Menge 1 g
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN14J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerH62915.03,H62915.06
ChargennummerU09J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 ArtikelnummerH62915.03,H62915.06
ChargennummerQ27J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 ArtikelnummerH62915.03
ChargennummerY13G097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH62915.03,H62915.06
ChargennummerQ27G020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH62915.03,H62915.06
Name des Produkts
DL-Glutamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >