Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-Homoprolin-Hdrochlorid, 97 % Artikelnummer.: 15484367
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-Homoprolin-Hdrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15484367
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15484367
Marke: Thermo Scientific Chemicals H31749.MD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71985-79-0
Summenformel C6H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.617
MDL-Nummer MFCD11506301
InChI-Schlüssel VQDACVOAOJQTPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, h-d-beta-hopro-oh.hcl, 2-pyrrolidineacetic acid hcl, dl-beta-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
PubChem CID 12514707
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-2-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-beta-Homoproline hydrochloride
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Menge 250 mg
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10183353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog NumberH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10183284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog NumberH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10183353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10183284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10160386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31749.MD,H31749.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-Homoprolin-Hdrochlorid, 97 % >