Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-Homoprolin-Hdrochlorid, 97 % Artikelnummer.: 15474367
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-Homoprolin-Hdrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15474367
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15474367
Marke: Thermo Scientific Chemicals H31749.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 71985-79-0 | C6H12ClNO2 | 165.617 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71985-79-0
Summenformel C6H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.617
MDL-Nummer MFCD11506301
InChI-Schlüssel VQDACVOAOJQTPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid hydrochloride, 2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, h-d-beta-hopro-oh.hcl, 2-pyrrolidineacetic acid hcl, dl-beta-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride, 2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
PubChem CID 12514707
IUPAC-Name 2-pyrrolidin-2-ylessigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-beta-Homoproline hydrochloride
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Menge 1 g
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10183353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 ArtikelnummerH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10183284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 ArtikelnummerH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10183353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10183284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH31749.MD,H31749.03
Chargennummer10160386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH31749.MD,H31749.03
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals DL-beta-Homoprolin-Hdrochlorid, 97 % >