Learn More
DL-Aminoglutethimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15484599
Verfügbar ab: 18-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-Aminoglutethimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484599
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15484599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62182.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 125-84-8 | C13H16N2O2 | 232.283 g/mol
Aminoglutethimide is used to decrease the production of sex hormones and suppress the growth of tumors that need sex hormones to grow. It blocks the production of steroids derived from cholesterol and is clinically used in the treatment of Cushing's syndrome and metastatic breast cancer. It is also a drug of abuse by body builders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml), Ethanol (7 mg/ml bei 25 °C), DMSO (20 mg/ml bei 25 °C) und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125-84-8
Summenformel C13H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.283
MDL-Nummer MFCD00010122
InChI-Schlüssel ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2145
ChEBI CHEBI:2654
IUPAC-Name 3-(4-Aminophenyl)-3-Ethylpiperidin-2,6-Dion
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Aminoglutethimide
Schmelzpunkt 152°C to 154°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Merck Index 14,440
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerN28J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 ArtikelnummerJ62182.14
ChargennummerP03I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 ArtikelnummerJ62182.03,J62182.14,J62182.06
ChargennummerG08Z026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerJ62182.03,J62182.14,J62182.06
ChargennummerJ04Y028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerJ62182.03,J62182.14,J62182.06
ChargennummerF28X028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2021 ArtikelnummerJ62182.03,J62182.14,J62182.06
Name des Produkts
DL-Aminoglutethimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >