Learn More
DL-Aminoglutethimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aminoglutethimide is used to decrease the production of sex hormones and suppress the growth of tumors that need sex hormones to grow. It blocks the production of steroids derived from cholesterol and is clinically used in the treatment of Cushing's syndrome and metastatic breast cancer. It is also a drug of abuse by body builders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Wasser (2 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml), Ethanol (7 mg/ml bei 25 °C), DMSO (20 mg/ml bei 25 °C) und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Aminoglutethimide |
Schmelzpunkt | 152°C to 154°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Merck Index | 14,440 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform. |
Formelmasse | 232.28 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Aminoglutethimide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Aminoglutethimide