Learn More
DL-2-Phenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10745431
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-2-Phenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10745431
Marke: Thermo Scientific Acros 130870100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-37-5
MDL-Nummer MFCD00002650
InChI-Schlüssel YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
IUPAC-Name 2-Phenylpropansäure
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Phenylpropionic acid
Schmelzpunkt 5°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 260°C to 262°C
Flammpunkt 148°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10O2
Strukturformel CH3CH(C6H5)CO2H
Brechungsindex 1.5215 to 1.5235
Menge 10 g
Beilstein 09, 524
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C)
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Viskosität 44 mPa.s (20°C)
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number130871000,130870100,130870250
ChargennummerA0402277 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number130871000,130870100,130870250
ChargennummerA0443127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2022 Catalog Number130871000,130870100,130870250
ChargennummerA0409032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2021 Catalog Number130871000,130870100,130870250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylpropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
DL-2-Phenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >